Vai a
D4010
2′-Deoxyguanosine 5′-triphosphate sodium salt hydrate
≥96% (HPLC), synthetic (organic), powder
Sinonimo/i:
2′-deoxy-, 5′-triphosphate sodium salt, Guanosine, dGTP sodium salt hydrate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
235,00 €
100 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1.540,00 €
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
8.570,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H16N5O13P3 · xNa+ · yH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
507.18 (anhydrous free acid basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
41106305
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
Assay:
≥96% (HPLC)
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
powder
Storage temp.:
−20°C
235,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
2′-Deoxyguanosine 5′-triphosphate sodium salt hydrate, ≥96% (HPLC)
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥96% (HPLC)
form
powder
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Application
2′-Deoxyguanosine 5′-triphosphate sodium salt hydrate has been used:
  • as a component in a polymerase chain reaction (PCR) mixture for PCR product formation using AM-toxin primers[1]
  • as an internal standard to improve the analytical performance of capillary electrophoresis (CE) analysis for the evaluation of the cleanup process[2]
  • as a putative substrate in in vitro enzyme activity assay to incubate with nudix hydrolase 15 (NUDT15) protein for the evaluation of putative NUDT15 inhibitors[3]
Biochem/physiol Actions
Deoxyguanosine 5′-triphosphate (dGTP), a purine deoxynucleotide, is a substrate of DNA polymerase(s) and reverse transcriptases. dGTP is useful to study the distribution, specificity, and kinetics of various nucleoside-triphosphatases (NTPase) and ribonucleotide reductases.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
D7409D5038D7170
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
-
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
assay
≥96% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥99%
assay
≥99%
form
powder
form
powder
form
liquid
form
liquid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)