Vai a
D4000
trans-Dehydroandrosterone
≥99%
Sinonimo/i:
3β-Hydroxy-5-androsten-17-one, 5-Androsten-3β-ol-17-one, DHEA, Dehydroepiandrosterone, Dehydroisoandrosterone, Prasterone
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
10 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
170,00 €
25 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
377,00 €
250 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
2.550,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H28O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
288.42
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-175-5
Beilstein/REAXYS Number:
2058110
MDL number:
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
crystalline powder
Assay:
≥99%
170,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥99%
form
crystalline powder
drug control
Home Office Schedule 4.2; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
mp
149-151 °C (lit.)
solubility
chloroform: 50 mg/mL, clear, colorless
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]34C)[C@@H]1CCC2=O
InChI
1S/C19H28O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h3,13-16,20H,4-11H2,1-2H3/t13-,14-,15-,16-,18-,19-/m0/s1
InChI key
FMGSKLZLMKYGDP-USOAJAOKSA-N
Biochem/physiol Actions
Dehydroandrosterone (DHEA) is a negative modulator of GABAA receptors. It is a steroid secreted by the adrenal gland with both estrogenic and androgenic properties. DHEAs conversion to 5-androstenediol, a potent estrogen, enhances the growth and survival of estrogen-sensitive breast tumors.
Negative modulator of GABAA receptors. Steroid secreted by the adrenal gland with both estrogenic and androgenic properties. Its conversion to 5-androstenediol, a potent estrogen, enhances the growth and survival of estrogen-sensitive breast tumors.
Negative modulator of GABAA receptors. Steroid secreted by the adrenal gland with both estrogenic and androgenic properties. Its conversion to 5-androstenediol, a potent estrogen, enhances the growth and survival of estrogen-sensitive breast tumors. At high but physiologically valid concentrations, DHEA inhibits proliferation of chromaffin progenitor cells and induces dopaminergic differentiation.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
P8129700087PEHU000761
DHEA Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
700087P
DHEA
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
-
assay
≥99%
assay
≥98% (TLC)
assay
>99% (TLC)
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
form
crystalline powder
form
powder
form
powder
form
lyophilized powder
Gene Information
human ... GABRA1(2554), GABRA2(2555), GABRA3(2556), GABRA4(2557), GABRA5(2558), GABRA6(2559), GABRB1(2560), GABRB2(2561), GABRB3(2562), SERPINA6(866)
rat ... Ar(24208)
Gene Information
rat ... Gabra2(29706)
Gene Information
-
Gene Information
human ... GABRA6(2559)
solubility
chloroform: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
chloroform: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
D4000-10G04061833563779
D4000-100G04061833619520
D4000-25G04061833563786
D4000-250G04061833619544