Vai a
D3943
DAPH
≥98% (HPLC), solid
Sinonimo/i:
4,5-Dianilinophthalimide, 5,6-Bis(phenylamino)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, CGP 52411
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
607,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H15N3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
329.35
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
607,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
orange
solubility
DMSO: >20 mg/mL, H2O: insoluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1NC(=O)c2cc(Nc3ccccc3)c(Nc4ccccc4)cc12
InChI
1S/C20H15N3O2/c24-19-15-11-17(21-13-7-3-1-4-8-13)18(12-16(15)20(25)23-19)22-14-9-5-2-6-10-14/h1-12,21-22H,(H,23,24,25)
InChI key
AAALVYBICLMAMA-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... EGFR(1956)
Biochem/physiol Actions
DAPH is an inhibitor of Aβ fibril formation; Protein tyrosine kinase inhibitor, specific for EGFR.
Features and Benefits
This compound is featured on the EGFR page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
H9415SML2418SML1013
DAPH ≥98% (HPLC), solid
Sigma-Aldrich
D3943
DAPH
5HPP-33 ≥98% (HPLC), solid
Sigma-Aldrich
H9415
5HPP-33
PS10 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2418
PS10
PRT4165 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1013
PRT4165
form
solid
form
solid
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: >20 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
DMSO: >20 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
color
orange
color
white to off-white
color
white to beige
color
white to gray
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)