H9415
5HPP-33
≥98% (HPLC), solid
Sinonimo/i:
2-[2,6-bis(1-Methylethyl)phenyl]-5-hydroxy-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, 5-Hydroxy-2-(2,6-diisopropylphenyl)-1H-isoindole-1,3-dione
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
solid
Colore
white to off-white
Solubilità
DMSO: >20 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)c1cccc(C(C)C)c1N2C(=O)c3ccc(O)cc3C2=O
InChI
1S/C20H21NO3/c1-11(2)14-6-5-7-15(12(3)4)18(14)21-19(23)16-9-8-13(22)10-17(16)20(21)24/h5-12,22H,1-4H3
LAKWINYVWJPHQW-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3