Vai a
D3179
2-deossi-D-glucosio
≥98% (GC), BioXtra
Sinonimo/i:
2-deossi-D-arabinoesoso
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
250 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
98,20 €
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
282,00 €
5 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1.130,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H12O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
164.16
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-823-0
Beilstein/REAXYS Number:
1723331
MDL number:
98,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
product line
BioXtra
assay
≥98% (GC)
form
powder
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
impurities
≤0.001% Phosphorus (P), <0.1% Insoluble matter
ign. residue
<0.1%
color
white
mp
146-147 °C (lit.)
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.05%, sulfate (SO42-): ≤0.05%
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.003%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.001%, NH4+: ≤0.05%, Na: ≤0.005%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
application(s)
advanced drug delivery
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)CC=O
InChI
1S/C6H12O5/c7-2-1-4(9)6(11)5(10)3-8/h2,4-6,8-11H,1,3H2/t4-,5-,6+/m1/s1
InChI key
VRYALKFFQXWPIH-PBXRRBTRSA-N
Application
2-Deoxy-D-glucose was used in the development of anti-cancer strategies that involve radio- and chemosensitization and oxidative stress.[1][2] It was used in glucoprivic feeding research to invoke and study the processes of counter-regulatory response (CRR).[3]
Biochem/physiol Actions
Il 2-deossi-D-glucosio (2-deossiglucosio) è un analogo del glucosio che inibisce la glicolisi agendo sull′esochinasi, lo stadio lento della glicolisi. È fosforilato dall′esochinasi a 2-DG-P che non può essere ulteriormente metabolizzato dalla fosfoglucosio isomerasi. Ciò comporta l′accumulo di 2-DG-P nella cellula e la deplezione dell′ATP cellulare. In vitro, il 2-deossiglucosio ha dimostrato di indurre l′autofagia, aumentare la produzione di ROS e attivare la AMPK.
2-Deoxy-D-Glucose (2-Deoxyglucose) is a glucose analog that inhibits glycolysis via its action on hexokinase, the rate limiting step of glycolysis. It is phosphorylated by hexokinase to 2-DG-P which can not be further metabolized by phosphoglucose isomerase. This leads to the accumulation of 2-DG-P in the cell and the depletion in cellular ATP. In vitro, 2-Deoxyglucose has been shown to induce autophagy, increases ROS production, and activate AMPK.[2]
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
D8375D6134M9376
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, inhibition assay: suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
assay
≥98% (GC)
assay
≥98% (GC)
assay
≥99% (GC)
assay
≥99% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
H2O: 0.250 g/5mL
solubility
H2O: soluble 330 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
form
powder
form
crystalline
form
crystalline
form
solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-deossi-D-glucosio
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)