Vai a
D2779
Dimethyldioctadecylammonium bromide
≥98% (TLC)
Sinonimo/i:
Distearyldimethylammonium bromide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
246,00 €
50 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
941,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
[CH3(CH2)17]2N(Br)(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
630.95
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
223-037-6
Beilstein/REAXYS Number:
3580323
MDL number:
246,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
description
cationic
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
mol wt
630.95 g/mol
mp
~160 °C
application(s)
cell analysis
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCC[N+](CCCCCCCCCCCCCCCCCC)(C)C.[Br-]
InChI
1S/C38H80N.BrH/c1-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-39(3,4)38-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-2;/h5-38H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
PSLWZOIUBRXAQW-UHFFFAOYSA-M
General description
Dimethyldioctadecylammonium bromide is a cationic lipid that stimulates immune responses, activates macrophages, and binds to antigens. [1]
Application
Dimethyldioctadecylammonium bromide has been used in a study to assess the interaction of its monolayers with DNA using specular neutron reflection, surface pressure-area isotherms, and Brewster angle microscopy. [2] It has also been used in a study to investigate new adjuvants for use in kill vaccines for bovine viral diarrhea virus (BVDV). [3]
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
40165B5776T4762
form
powder
form
-
form
powder
form
-
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98.0% (AT)
assay
≥96.5% (TLC)
assay
≥99%
application(s)
cell analysis
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
description
cationic
description
cationic
description
cationic
description
cationic
mp
~160 °C
mp
~160 °C
mp
-
mp
245-250 °C (lit.)
mol wt
630.95 g/mol
mol wt
630.95 g/mol
mol wt
384.44 g/mol
mol wt
micellar avg mol wt 27,000
Still not finding the right product?
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)