Vai a
40165
Dimethyldioctadecylammonium bromide
≥98.0% (AT)
Sinonimo/i:
Distearyldimethylammonium bromide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
121,00 €
90,75 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
[CH3(CH2)17]2N(Br)(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
630.95
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
223-037-6
Beilstein/REAXYS Number:
3580323
MDL number:
90,75 €
Prezzo di listino121,00 €Risparmia il 25%
Promozione valida solo online
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
description
cationic
Quality Segment
assay
≥98.0% (AT)
mol wt
630.95 g/mol
technique(s)
dialysis: suitable, enzyme immunoassay: suitable, protein purification: suitable
mp
~160 °C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCC[N+](CCCCCCCCCCCCCCCCCC)(C)C.[Br-]
InChI
1S/C38H80N.BrH/c1-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-39(3,4)38-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-2;/h5-38H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
PSLWZOIUBRXAQW-UHFFFAOYSA-M
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
44165D277975091
technique(s)
dialysis: suitable, protein purification: suitable, enzyme immunoassay: suitable
technique(s)
ion chromatography: suitable, titration: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
assay
≥98.0% (AT)
assay
≥98.0% (AT)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98.0% (AT)
mol wt
630.95 g/mol
mol wt
322.37 g/mol
mol wt
630.95 g/mol
mol wt
-
mp
~160 °C
mp
185-188 °C (lit.), 185-190 °C
mp
~160 °C
mp
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
100
description
cationic
description
cationic
description
cationic
description
-
Still not finding the right product?
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)