Vai a
D1429
2-[4-(Dimethylamino)styryl]-N-methylbenzoxazolium perchlorate
99% purity (TLC), powder
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
182,00 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
678,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C18H19N2O5Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
378.81
MDL number:
UNSPSC Code:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
182,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
2-[4-(Dimethylamino)styryl]-N-methylbenzoxazolium perchlorate, 99% (TLC)
Quality Segment
assay
99% (TLC)
form
powder
color
dark red
solubility
DMSO: 10 mg/mL
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[O-]Cl(=O)(=O)=O.CN(C)c1ccc(cc1)\C=C\c2o[n+](C)c3ccccc23
InChI
1S/C18H19N2O.ClHO4/c1-19(2)15-11-8-14(9-12-15)10-13-18-16-6-4-5-7-17(16)20(3)21-18;2-1(3,4)5/h4-13H,1-3H3;(H,2,3,4,5)/q+1;/p-1
InChI key
FDPJLIFXRNZDJR-UHFFFAOYSA-M
Application
DNA, RNA stain with advantageous spectral properties for cytometric applications.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
D9015D4645367648
color
dark red
color
off-white to faint red, to beige
color
white to off-white
color
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
solubility
DMSO: 10 mg/mL
solubility
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
acetonitrile: 10 mg/mL
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
assay
99% (TLC)
assay
≥96% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
96.5-103.5%
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)