Documenti fondamentali
367648
Sigma-Aldrich
Disperse Blue 14
Dye content 97 %
Scegli un formato
5 G
106,00 €
106,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
106,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H14N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
266.29
Colour Index:
61500
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
NACRES:
NA.47
106,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
96.5-103.5%
Livello qualitativo
Stato
powder
Composizione
Dye content, 97%
Punto di fusione
220-222 °C (lit.)
Solubilità
acetonitrile: 10 mg/mL
λmax
595 nm
644 nm (2nd)
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
CNc1ccc(NC)c2C(=O)c3ccccc3C(=O)c12
InChI
1S/C16H14N2O2/c1-17-11-7-8-12(18-2)14-13(11)15(19)9-5-3-4-6-10(9)16(14)20/h3-8,17-18H,1-2H3
QOSTVEDABRQTSU-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4