Vai a
D131
3,5-Dinitrocatechol
solid
Sinonimo/i:
3,5-Dinitro-1,2-benzenediol, OR-486
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
50 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
312,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H4N2O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
200.11
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
312,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
yellow
mp
168-170  °C
solubility
H2O: slightly soluble 0.17 mg/mL, 45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 2.8 mg/mL, 0.1 M HCl: slightly soluble, DMSO: soluble, aqueous buffer pH > 5: soluble, ethanol: soluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Oc1cc(cc(c1O)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H4N2O6/c9-5-2-3(7(11)12)1-4(6(5)10)8(13)14/h1-2,9-10H
InChI key
VDCDWNDTNSWDFJ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... COMT(1312)
Application
3,5-Dinitrocatechol (3,5-DNC) has been used in the preparation of the molybdenum (VI)-(3,5-DNC) complex.[1][2] It has also been used as a catechol-O-methyltransferase (COMT) inhibitor and as a positive control for screening human COMT inhibition.[3]
Chelating reagent used in a sensitive (μM) assay for vanadium.
Biochem/physiol Actions
Selective inhibitor of catechol O-methyl transferase (COMT); penetrates the blood brain barrier and is useful both orally and parenteraly in experiments where inhibition of COMT in the central nervous system is required.
Analysis Note
Solutions may be stored for several days at 4 °C.
Disclaimer
Photosensitive
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
R108N7510D9641
Ro 41-0960 solid
Sigma-Aldrich
R108
Ro 41-0960
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥98%
assay
≥98% (HPLC)
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
-
biological source
synthetic (organic)
Gene Information
human ... COMT(1312)
Gene Information
human ... COMT(1312)
Gene Information
human ... CACNA1C(775), CACNA1D(776), CACNA1F(778), CACNA1S(779)
Gene Information
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
form
solid
form
solid
form
powder
form
powder or solid
solubility
H2O: slightly soluble 0.17 mg/mL, 0.1 M HCl: slightly soluble, aqueous buffer pH > 5: soluble, 45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 2.8 mg/mL, ethanol: soluble, DMSO: soluble
solubility
H2O: slightly soluble <0.7 mg/mL, 45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 1.0 mg/mL, ethanol: soluble
solubility
DMSO: ~1 mg/mL, 0.1 M NaOH: insoluble, H2O: slightly soluble, methanol: soluble
solubility
water: soluble 1 mg/mL
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
797391-200MG04061832939643
D131-250MG04061832947112
D131-50MG04061832947129