Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
2 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 328,00 € |
Informazioni su questo articolo
328,00 €
Nome del prodotto
Deoxygalactonojirimycin hydrochloride,
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder or solid
solubility
water: soluble 1 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.OC[C@H]1NC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C6H13NO4.ClH/c8-2-3-5(10)6(11)4(9)1-7-3;/h3-11H,1-2H2;1H/t3-,4+,5+,6-;/m1./s1
InChI key
ZJIHMALTJRDNQI-OLALXQGDSA-N
Application
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description - | description solid | description ≥98% (GC), BioXtra | description - |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (GC) | assay - |
| biological source synthetic (organic) | biological source synthetic (organic) | biological source synthetic (organic) | biological source - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder or solid | form solid | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility water: soluble 1 mg/mL | solubility H2O: slightly soluble 0.17 mg/mL, 45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 2.8 mg/mL, 0.1 M HCl: slightly soluble, DMSO: soluble, aqueous buffer pH > 5: soluble, ethanol: soluble | solubility H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless | solubility H2O: 10 mg/mL |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?