Vai a
D052
GBR 12909 dihydrochloride
≥98% (HPLC), dopamine transportef nhibitor, solid
Sinonimo/i:
1-(2-[bis(4-Fluorophenyl)methoxy]ethyl)-4-(3-phenylpropyl)piperazine dihydrochloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
289,00 €
100 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
634,00 €
250 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1.260,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C28H32F2N2O · 2HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
523.49
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
desiccated
289,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
GBR 12909 dihydrochloride, solid, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
storage condition
desiccated
color
white
solubility
DMSO: >5 mg/mL (Solutions freshly prepared daily)
SMILES string
Cl.Cl.Fc1ccc(cc1)C(OCCN2CCN(CCCc3ccccc3)CC2)c4ccc(F)cc4
InChI
1S/C28H32F2N2O.2ClH/c29-26-12-8-24(9-13-26)28(25-10-14-27(30)15-11-25)33-22-21-32-19-17-31(18-20-32)16-4-7-23-5-2-1-3-6-23;;/h1-3,5-6,8-15,28H,4,7,16-22H2;2*1H
InChI key
MIBSKSYCRFWIRU-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Application
GBR 12909 dihydrochloride has been used as a dopamine transporter (DAT) inhibitor:
  • to study its effects on LPS-induced mRNA expression on the proinflammatory cytokines in the mouse striatum
  • to study its effects on neurotransmitter release in zebrafish brain[1]
  • in DA uptake assay in mice striatal fraction[2]
Biochem/physiol Actions
GBR 12909 is a highly selective dopamine reuptake inhibitor with behavioral effects similar to cocaine.
GBR 12909 may show pharmacotherapeutic effects against cocaine addiction.
Features and Benefits
This compound is featured on the Biogenic Amine Transporters page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
G3545G5793P9246
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
>98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
form
solid
form
powder
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
DMSO: >5 mg/mL (Solutions freshly prepared daily)
solubility
DMSO: 9 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
H2O: ~10 mg/mL at 60 °C
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
color
white
color
-
color
white to beige
color
white
Still not finding the right product?
Explore all of our products under GBR 12909 dihydrochloride
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
D052-100MG04061833557754
D052-250MG04061833557761
D052-25MG04061833557778