Documenti fondamentali
G5793
Sigma-Aldrich
GR 127935 hydrochloride hydrate
>98% (HPLC), powder
Sinonimo/i:
N-[4-Methoxy-3-(4-methyl-1-piperazinyl)phenyl]-2´-methyl-4´-(5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)-1,1´-biphenyl-4-carboxamide hydrochloride hydrate
Scegli un formato
10 MG
287,00 €
287,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
287,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C29H31N5O3 · HCl · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
534.05 (anhydrous basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
287,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
>98% (HPLC)
Stato
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL, clear
Ideatore
GlaxoSmithKline
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O.Cl.COc1ccc(NC(=O)c2ccc(cc2)-c3ccc(cc3C)-c4noc(C)n4)cc1N5CCN(C)CC5
InChI
1S/C29H31N5O3.ClH.H2O/c1-19-17-23(28-30-20(2)37-32-28)9-11-25(19)21-5-7-22(8-6-21)29(35)31-24-10-12-27(36-4)26(18-24)34-15-13-33(3)14-16-34;;/h5-12,17-18H,13-16H2,1-4H3,(H,31,35);1H;1H2
KSXUSAQPMSACQS-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
Azioni biochim/fisiol
Potent, selective and orally active 5-HT1B/1D serotonin receptor antagonist.
Caratteristiche e vantaggi
This compound was developed by GlaxoSmithKline. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Avvertenza
Desiccate
Note legali
Sold for research purposes under agreement from Glaxo­Smith­Kline
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3