Vai a
C8271
Cytidine-5′-monophospho-N-acetylneuraminic acid sodium salt
≥85% (HPLC), synthetic (organic), powder
Sinonimo/i:
CMP-NAN, CMP-NANA, CMP-Neu5Ac, CMP-Sialic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
88,10 €
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
341,00 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1.170,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C20H30N4NaO16P
Numero CAS:
Peso molecolare:
636.43
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4224251
Assay:
≥85% (HPLC)
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
powder
Solubility:
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Storage temp.:
−20°C
88,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Cytidine-5′-monophospho-N-acetylneuraminic acid sodium salt, ≥85% (HPLC)
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥85% (HPLC)
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)C[C@@](O[C@@H]1[C@H](O)[C@H](O)CO)(OP([O-])(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](O)[C@@H]2O)N3C=CC(N)=NC3=O)C(O)=O
InChI
1S/C20H31N4O16P.Na/c1-7(26)22-12-8(27)4-20(18(32)33,39-16(12)13(29)9(28)5-25)40-41(35,36)37-6-10-14(30)15(31)17(38-10)24-3-2-11(21)23-19(24)34;/h2-3,8-10,12-17,25,27-31H,4-6H2,1H3,(H,22,26)(H,32,33)(H,35,36)(H2,21,23,34);/q;+1/p-1/t8-,9+,10+,12+,13+,14+,15+,16?,17+,20+;/m0./s1
InChI key
VFRHSOGUONIUOR-CTFMUGKASA-M
General description
Cytosine 5′-monophosphate N-acetylneuraminic acid (CMP-Neu5Ac) is a sugar-nucleotide produced by CMP-Neu5Ac synthetase from CTP and Neu5Ac.
Application
Cytidine-5′-monophospho-N-acetylneuraminic acid sodium salt has been used:
  • as a standard in high-performance anion-exchange chromatography with pulsed amperometric detection (HPAEC-PAD) for nucleotide sugar analysis in Joubert syndrome type 10 (JBTS10) patient cells and control skin fibroblasts[1],
  • As a substrate for the enzymatic sialylation of G2 glycoforms[2], resialylation assay[3][4][5],
  • in in-vitro sialyltransferase assay[6]
Biochem/physiol Actions
Cytosine 5′-monophosphate N-acetylneuraminic acid (CMP-Neu5Ac) is used as a substrate for Golgi sialyltransferases to form sialic acid and its conjugates.[7]
Cytidine-5′-monophospho-N-acetylneuraminic acid (CMP-Sialic acid) is a substrate for sialyltransferases. It is used for the enzymatic sialylation of glycans.
Preparation Note
Enzymatically prepared by the method of Schauer, R., et al., Hoppe Seyler′s Z. Physiol. Chem., 353, 883 (1972).
CMP-NAN is very acid-labile.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
C963030290D0627
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic
biological source
synthetic
biological source
synthetic (organic)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥85% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
≥96% (HPLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
H2O: 100 mg/mL
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)