Vai a
C8261
Sodium chenodeoxycholate
≥97%
Sinonimo/i:
3α,7α-Dihydroxy-5β-cholanic acid, 5β-Cholanic acid-3α,7α-diol, Chenodeoxycholic acid sodium salt, Chenodesoxycholic acid, Chenodiol
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
500 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
78,90 €
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
141,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H39NaO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
414.55
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161900
MDL number:
78,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
description
anionic
Quality Segment
assay
≥97%
form
powder
mol wt
414.55 g/mol
technique(s)
protein purification: suitable
SMILES string
[Na].[H][C@@]12C[C@H](O)CC[C@]1(C)[C@@]3([H])CC[C@]4(C)[C@]([H])(CC[C@@]4([H])[C@]3([H])[C@H](O)C2)[C@H](C)CCC(O)=O
InChI
1S/C24H40O4.Na.H/c1-14(4-7-21(27)28)17-5-6-18-22-19(9-11-24(17,18)3)23(2)10-8-16(25)12-15(23)13-20(22)26;;/h14-20,22,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28);;/t14-,15+,16-,17-,18+,19+,20-,22+,23+,24-;;/m1../s1
InChI key
WANBNZVOEKGHSS-VQNKLXGESA-N
General description
Sodium chenodeoxycholate is a bile salt, which has been shown to accelerate colonic transit and improve bowel function. [1]
Application
Sodium chenodeoxycholate has been used in a study to assess DNA repair response in the bacterium Escherichia coli. [2] It has also been used in a study to investigate the physical and chemical factors influencing germination of Clostridium difficile spores. [3]
Biochem/physiol Actions
Bile Salt
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
30970C644527029
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥97%
assay
≥98.0% (dry matter, NT)
assay
≥99%
assay
≥97.0% (dried material, NT)
technique(s)
protein purification: suitable
technique(s)
DNA purification: suitable, RNA purification: suitable, electrophoresis: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
description
anionic
description
anionic
description
anionic
description
anionic
mol wt
414.55 g/mol
mol wt
micellar avg mol wt 1200-5000
mol wt
micellar avg mol wt 900-1300
mol wt
micellar avg mol wt 900-1300
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Repr. 2
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Probiotics exhibit an inhibitory effect on pathogens, help prevent chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support the immune system.
L J Wheeldon et al.
Journal of applied microbiology, 105(6), 2223-2230 (2009-01-06)
To investigate the influence of chemical and physical factors on the rate and extent of germination of Clostridium difficile spores. Germination of C. difficile spores following exposure to chemical and physical germinants was measured by loss of either heat or
R L Kandell et al.
Nutrition and cancer, 16(3-4), 227-238 (1991-01-01)
Two bile salts, sodium chenodeoxycholate and sodium deoxycholate, induced a DNA repair response in the bacterium Escherichia coli. Similarly, a bile acid and a bile salt, chenodeoxycholic acid and sodium deoxycholate, induced DNA repair (indicated by unscheduled DNA synthesis) in
Sarinya Tawthep et al.
Journal of bioscience and bioengineering, 124(5), 514-522 (2017-07-29)
Understanding the dynamics of secondary bile acid (SBA) formation in the gut by SBA-producing bacteria is important for host health, as SBAs have been shown to affect host pathophysiology and gut microbiota composition. However, our knowledge of SBA producers is
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
C8261-500MG04061833619117
C8261-1G04061833521984