Vai a
C6445
Colato di Sodio
BioXtra, ≥99%
Sinonimo/i:
Acido 3α,7α,12α-triidrossi-5β-colan-24-oico, Acido colalico
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
124,00 €
25 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
208,00 €
100 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
550,00 €
500 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1.900,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H39NaO5 · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
430.55 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-643-5
Beilstein/REAXYS Number:
3582354
MDL number:
124,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
description
anionic
Quality Segment
product line
BioXtra
assay
≥99%
form
powder
mol wt
micellar avg mol wt 900-1300
aggregation number
2-3
impurities
≤0.05% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
CMC
9-15 mM (20-25°C)
solubility
H2O: 1 M, clear, faintly yellow to yellow
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.05%
cation traces
Al: ≤0.005%, Ca: ≤0.005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.05%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
HLB
18
application(s)
(Protein Solubilization and Purification)
SMILES string
O.[Na+].C[C@H](CCC([O-])=O)C1CCC2C3[C@H](O)CC4C[C@H](O)CC[C@]4(C)C3C[C@H](O)[C@]12C
InChI
1S/C24H40O5.Na.H2O/c1-13(4-7-21(28)29)16-5-6-17-22-18(12-20(27)24(16,17)3)23(2)9-8-15(25)10-14(23)11-19(22)26;;/h13-20,22,25-27H,4-12H2,1-3H3,(H,28,29);;1H2/q;+1;/p-1/t13-,14+,15-,16-,17+,18+,19-,20+,22+,23+,24-;;/m1../s1
InChI key
MUVVIYFKOVLQHL-RCVKHMDESA-M
General description
Sodium cholate hydrate is a non-denaturing detergent used for the extraction of membrane proteins.
Application
Sodium cholate hydrate has been used in a study to assess infiltration of pressurized promoter solutions in a mesoporous silica.
Sodium cholate hydrate has been used:
  • as a component of biofilm growth media along with tryptic soy broth (TSB) to test the effects of each bile salt on biofilm formation
  • as a detergent to study its effect on cannabinoid receptor 1 (CB1) detection by western blot
  • as a promoter to prepare solution B for the synthesis of tungsten disulfide (WS2) on a SiO2/Si wafer
Features and Benefits
  • pH range 5-8
  • Suitable for membrane technology and culture media
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
27029C1254C9282
Colato di Sodio BioXtra, ≥99%
Sigma-Aldrich
C6445
Colato di Sodio
Colato di Sodio ≥97.0% (dried material, NT)
Sigma-Aldrich
27029
Colato di Sodio
Colato di Sodio from bovine and/or ovine bile, ≥99%
Sigma-Aldrich
C1254
Colato di Sodio
Colato di Sodio suitable for cell culture, BioReagent
Sigma-Aldrich
C9282
Colato di Sodio
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥99%
assay
≥97.0% (dried material, NT)
assay
≥99%
assay
≥99.0% (HPLC)
aggregation number
2-3
aggregation number
2-3
aggregation number
2-3
aggregation number
2-3
application(s)
(Protein Solubilization and Purification)
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.05%
anion traces
-
anion traces
-
anion traces
-
solubility
H2O: 1 M, clear, faintly yellow to yellow
solubility
H2O: 0.1 M, H2O: 100 mg/mL
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless to light yellow
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless to light yellow
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Colato di Sodio
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf