Currently, the Cholera Toxin is packaged in an amber glass vial.
Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 0.5 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 330,00 € | |
| 1 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 545,00 € | |
| 2 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 994,00 € |
Informazioni su questo articolo
330,00 €
Nome del prodotto
Tossina colerica, ≥90% (SDS-PAGE), lyophilized powder
Quality Segment
assay
≥90% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
composition
Protein, ~5% Lowry-TCA
solubility
H2O: 10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
General description
La tossina del colera e la sua subunità A sono comunemente utilizzate per studiare i meccanismi di trasduzione del segnale grazie al loro impatto sull'adenilato ciclasi. La tossina del colera agisce come adiuvante stimolando le risposte dei linfociti B e delle cellule T helper di tipo 2, inibendo la produzione di interleuchina-12. La subunità B non tossica (CTB) si attacca alle cellule legandosi al ganglioside GM1, il che la rende un utile elemento di marcatura per le cellule microgliali nella ricerca neurologica. Si è inoltre rivelata un eccellente tracciante per gli studi sul trasporto assonale con metodi immunoistochimici.
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Packaging
Physical form
Preparation Note
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| assay ≥90% (SDS-PAGE) | assay - | assay ≥95% (SDS-PAGE) | assay - |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility H2O: 10 mg/mL | solubility - | solubility H2O: 10 mg/mL | solubility H2O: soluble 10 mg/mL |
| composition Protein, ~5% Lowry-TCA | composition Protein, ~5% Lowry | composition Protein, ~5% Lowry | composition - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tossina colerica
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3
Classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.
Contenuto correlato
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| C8052-.5MG | 04061833521595 |
| C8052-2MG | 04061833521618 |
| C8052-1MG | 04061833521601 |
-
How is packaged the product inside the metal can (glass, plastic pouch, absorber...)?
1 risposta-
Utile?
-
-
Can I dilute the stock solution further with water 1:100 to get 10ng/ml ? if yes how to store it ?
1 risposta-
Dilution of the cholera toxin to 10 ng/mL in water is possible. Storage is recommended at 2-8 °C to avoid freezing, as stability in solution at -20 °C has not been determined.
Utile?
-
-
Can the solution (1mg/ml) be stored at -20?
1 risposta-
The stability of this product in solution at -20C is undetermined. The recommended storage for the reconstituted solution is at 2–8 °C. Please refer to the Data Sheet for more information: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/110/527/c8052dat-ms.pdf
Utile?
-
-
Can the lyophilized powder be stored at room temperature prior to reconstitution?
1 risposta-
As listed in the Product Data Sheet, the lyophilized powder must be stored at 2–8°C. The product, as supplied, is stable for 3 years when stored properly.
Please see the Data Sheet for more information:
https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/110/527/c8052dat-ms.pdfUtile?
-
-
Hey, Can this product be reconstituted to a solution and administered to mice for systemic upregulation of immune cells?
1 risposta-
This product has not been tested for use in animal models, however, the preparation does contain sodium azide as a preservative. Azide is reported to have an LD50 of 19 mg/kg in mouse by I.V. route. This is not a sterile preparation, solutions would require filter sterilization prior to in vitro or in vivo use. Please see the link below to review the product datasheet:
https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/110/527/c8052dat-ms.pdfPlease see the following link to review a publication regarding the toxicity of azides:
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15563650.2021.1906888#:~:text=Within%20a%20year%20of%20its,kg%20%5B14%2C15%5D.Utile?
-
-
At what temperature and duration do I need to autoclave liquid with cholera toxin to be able to dispose of it?
1 risposta-
Please refer to the SDS for disposal recommendations. Disposal methods are listed in section 6.3, including autoclaving, incineration, and chemical disinfection.
Consult with facility or municipal EHS authorities to ensure proper guidelines are followed. See the link below to review the SDS:
https://www.sigmaaldrich.com/sds/sigma/c8052See the link below to an NIH publication that may also be helpful.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK218626/Utile?
-
-
Is Product C8052, Cholera enterotoxin, sterile?
1 risposta-
It is not necessarily sterile, but the solution can be filter sterilized using a 0.2 micron pore size filter.
Utile?
-
-
What is the molecular weight Product C8052, Cholera enterotoxin?
1 risposta-
Although the molecular weight is not part of our specifications for this product, it has been reported to be 84 kDa in Biochimica Biophysica Acta, 492, 303 (1977).
Utile?
-
-
What is the shelf life of Product C8052, Cholera enterotoxin?
1 risposta-
Each lot of C8052 is given a retest date of three years from the QC acceptance date.
Utile?
-
-
How is the activity of Product C8052, Cholera enterotoxin, expressed?
1 risposta-
The activity is expressed in terms of units/mg of protein and not as units/mL.