C3741
Cholera Toxin B subunit
peroxidase conjugate (Contains ~ 2 moles HRP/mole of CTB. ~100 μg HRP conjugated to ~45 μg CTB), lyophilized powder
Sinonimo/i:
CTB
Scegli un formato
290,00 €
Prezzo di listino580,00 €Risparmia il 50%Scegli un formato
About This Item
290,00 €
Prezzo di listino580,00 €Risparmia il 50%Prodotti consigliati
Coniugato
peroxidase conjugate (Contains ~ 2 moles HRP/mole of CTB. ~100 μg HRP conjugated to ~45 μg CTB)
Livello qualitativo
Stato
lyophilized powder
peroxidase activity
>100 U/mg, pH 6.0, 20 °C
PM
pentamer 57 kDa
~12 kDa
Solubilità
H2O: soluble 10 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCOc1ccccc1C(=O)Nc2ccc(Cl)c(c2)C(F)(F)F
InChI
1S/C16H13ClF3NO2/c1-2-23-14-6-4-3-5-11(14)15(22)21-10-7-8-13(17)12(9-10)16(18,19)20/h3-9H,2H2,1H3,(H,21,22)
YDXZSNHARVUYNM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Specificità
Applicazioni
- In the isolation of lipid rafts and analysis of B-cell receptor distribution, signaling and ubiquitination.[3]
- In the staining of lipid rafts in brain tissues.[4]
- As a transganglionic tracer to determine the central projections of the anterior ethmoidal nerve in rat.[5]
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Avvertenza
Definizione di unità
Stato fisico
Ricostituzione
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?