Vai a
C7752
Citocromo c
≥95% based on Mol. Wt. 12,384 basis
Sinonimo/i:
Citocromo c
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
50 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
192,00 €
100 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
319,00 €
500 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
974,00 €
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1.680,00 €
5 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
6.310,00 €
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
232-700-9
NACRES:
NA.61
MDL number:
Form:
powder
Assay:
≥95% (SDS-PAGE), ≥95% based on Mol. Wt. 12,384 basis
Biological source:
horse heart
Mol wt:
12,384
192,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
horse heart
Quality Segment
assay
≥95% (SDS-PAGE), ≥95% based on Mol. Wt. 12,384 basis
form
powder
mol wt
12,384
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
suitability
suitable for molecular biology
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
horse ... CYCS(100053958)
Application
Il citocromo c viene impiegato per indurre il processo apoptotico dipendente dai mitocondri in numerosi lavori di ricerca. L′identificazione e il monitoraggio degli stati di ossidazione del citocromo c può avere implicazioni nella valutazione delle affezioni e delle malattie correlate allo stress ossidativo. Il citocromo c potrebbe essere utilizzato come biomarker per valutare la portata del danno ossidativo e la capacità antiossidante di cellule e tessuti.
Il citocromo c è idoneo come componente del tampone fosfato per la rivelazione e la valutazione dell′attività del complesso IV mediante elettroforesi su gel di poliacrilammide blu nativo (BN-PAGE). Può anche essere usato per rivelare l′anione superossido extracellulare (ECSA) in fagociti isolati dal tessuto renale.
Sono stati caratterizzati i siti specifici e l′entità dell′ossidazione nel citocromo c di cavallo trattato con H2O2 e UV. È stato suggerito che lo stato di tali siti potrebbe essere usato come biomarcatore per l′ambiente ossidativo di una cellula.
Biochem/physiol Actions
Il citocromo c è noto principalmente come proteina mitocondriale portatrice di elettroni. La transizione tra gli stati ferroso e ferrico all′interno della cellula rende il citocromo c un efficiente trasportatore biologico di elettroni, che svolge un ruolo vitale nelle ossidazioni cellulari a livello vegetale e animale. Di solito è considerato un catalizzatore universale della respirazione, formando un ponte di elettroni essenziale tra i substrati respirabili e l′ossigeno.
Il citocromo c è stato identificato come un importante mediatore nei pathway apoptotici. Il rilascio del citocromo c mitocondriale nel citoplasma stimola l′apoptosi e viene comunemente usato come indicatore del processo apoptotico nella cellula.
Preparation Note
Preparato con acido acetico senza usare TCA.
Other Notes
Per maggiori informazioni sul citocromo c e il trasporto di elettroni visitare il sito web www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorer.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
C2867C7150C3483
Citocromo c ≥95% based on Mol. Wt. 12,384 basis
Sigma-Aldrich
C7752
Citocromo c
Citocromo c BioUltra, ≥99% (SDS-PAGE), powder, suitable for mammalian cell culture
Sigma-Aldrich
C2867
Citocromo c
Citocromo c BioReagent, suitable for GFC marker
Sigma-Aldrich
C7150
Citocromo c
assay
≥95% (SDS-PAGE), ≥95% based on Mol. Wt. 12,384 basis
assay
≥99% (SDS-PAGE)
assay
-
assay
≥95% (SDS-PAGE)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, mass spectrometry (MS): suitable, western blot (chemiluminescent): suitable
biological source
horse heart
biological source
horse heart
biological source
-
biological source
human heart
mol wt
12,384
mol wt
12,384
mol wt
~12,400
mol wt
11 kDa by SDS-PAGE
form
powder
form
powder
form
powder
form
lyophilized powder
suitability
suitable for molecular biology
suitability
-
suitability
-
suitability
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Citocromo c
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–5 di 5 domande  
  1. I see that you list several horse heart cytochrome c products. What are the differences, and which one should I choose?
    1 risposta
    1. Product No. C2506 is prepared with trichloroacetic acid (TCA), whereas C7752 is prepared with the milder acetic acid. The TCA method may reduce the amount of superoxide dismutase (SOD) present, but tends to cause dimerization or acid-modified structures of cytochrome c. In contrast, acetic acid preparations may have slightly higher amounts of SOD, but a lower proportion of dimeric cytochrome c. So C2506 would be recommended for enzyme activity studies that require low SOD, whereas C7752 is recommended for structural studies or binding studies, or for enzyme activity studies where possible SOD contamination is not a problem. Product No. C2867 is prepared from C2506; it is a BioUtra grade product, greater than or equal to 99% pure as determined by SDS-PAGE. It is recommended when an ultra-high purity is required.  Product No. C3256 is also prepared from C7752; it is isolated by ion-exchange chromatography. This fraction shows a high rate of ascorbic acid oxidation, but low activity in a cytochrome oxidase system.  Product No. C7150 is also prepared from C7752; it is suitable for use as a gel filtration molecular weight marker.
      Utile?
  2. How do I determine how much of Product C7752, Cytochrome c, is in the oxidized form, and how much is reduced?
    1 risposta
    1. This is determined by a spectral assay. The detailed assay procedure (operating procedure #11252) may be requested from Sigma St. Louis Technical Service ([email protected]).
      Utile?
  3. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 risposta
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Utile?
  4. How should I store solutions of Product C7752, Cytochrome c?
    1 risposta
    1. Our general recommendations are as follows:  Store at -20 °C (freezer) for up to six months. Store at 2-8 °C (refrigerator) for up to two weeks. Store at 20-25 °C (room temperature) for up to three days. According to J. Biol. Chem, 237, 2161-2174 (1962), cytochrome c is stable to boiling, and over an unusually wide range of pH values. However, it denatures readily at extreme pH (low or high), and in high concentrations of organic solvents, such as ethanol or acetone.
      Utile?
  5. Is Product C7752, Cytochrome c, predominantly in the oxidized form or the reduced form?
    1 risposta
    1. This product is predominantly (>95%) in the oxidized form.