C2867
Citocromo c
BioUltra, ≥99% (SDS-PAGE), powder, suitable for mammalian cell culture
Sinonimo/i:
Citocromo c
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
horse heart
Livello qualitativo
Nome Commerciale
BioUltra
Saggio
≥99% (SDS-PAGE)
Stato
powder
PM
12,384
Condizioni di stoccaggio
(Tightly closed Dry)
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Solubilità
water: 10 mg/mL, dark red-brown
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
horse ... CYCS(100053958)
Categorie correlate
Descrizione generale
Research area: Apoptosis
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Nota sulla preparazione
Altre note
Non trovi il prodotto giusto?
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCIl team dei nostri ricercatori vanta grande esperienza in tutte le aree della ricerca quali Life Science, scienza dei materiali, sintesi chimica, cromatografia, discipline analitiche, ecc..
Contatta l'Assistenza Tecnica.