As listed in the 'PROPERTIES' section, this product is soluble in water at 25 mg/mL.
Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
10 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 32,90 € |
25 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 88,70 € |
100 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 230,00 € |
1 kg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 897,00 € |
Informazioni su questo articolo
32,90 €
biological source
non-animal source
Quality Segment
product line
BioReagent
assay
≥98%
form
crystalline powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
color
white
mp
240 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 25 mg/mL
SMILES string
N[C@@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S/c4-2(1-7)3(5)6/h2,7H,1,4H2,(H,5,6)/t2-/m0/s1
InChI key
XUJNEKJLAYXESH-REOHCLBHSA-N
General description
Application
- come supplemento per i terreni di tripticasi-estratto di lievito-ferro-siero (TYI-S-33) per la coltura di Giardia lamblia, per produrre la soluzione di enzimi del terreno Eagle modificato di Dulbecco (DMEM) allo scopo di stabilire una coltura di ippocampo
- per testare il suo effetto positivo sulla tossicità indotta dall′acrilammide nei testicoli
- nella preparazione di una soluzione di tris acido acetico per prolungare la criopreservazione dello sperma
- come additivo per produrre la soluzione di digestione della papaina
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| form crystalline powder | form - | form solid | form powder |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| assay ≥98% | assay - | assay 97% | assay ≥98.0% |
| product line BioReagent | product line TraceCERT® | product line - | product line - |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| impurities endotoxin, tested | impurities - | impurities - | impurities ≤0.5% ninhidrin positive substances (each), ≤10 ppm heavy metals, ≤300 ppm ammonium |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-cisteina
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
-
I have your product L-cysteine (C7352) powder. What is the solvent that I can use to resuspend the powder?
1 risposta-