168149
L-cisteina
97%, for peptide synthesis
Sinonimo/i:
Acido (R)-2-amino-3-mercaptopropionico
About This Item
Prodotti consigliati
product name
L-cisteina, 97%
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Attività ottica
[α]20/D +6.5±1.5°, c = 2 in 5 M HCl
Purezza ottica
ee: 96% (GLC)
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Punto di fusione
240 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
hydrochloric acid: 5% in 1N, clear, colorless
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
N[C@@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S/c4-2(1-7)3(5)6/h2,7H,1,4H2,(H,5,6)/t2-/m0/s1
XUJNEKJLAYXESH-REOHCLBHSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
I clienti hanno visto anche
Articoli
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.
Chromatograms
application for HPLCIl team dei nostri ricercatori vanta grande esperienza in tutte le aree della ricerca quali Life Science, scienza dei materiali, sintesi chimica, cromatografia, discipline analitiche, ecc..
Contatta l'Assistenza Tecnica.