Cambia visualizzazione
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 10 ea | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 203,00 € |
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.17
UNSPSC Code:
41121703
Material:
polypropylene screw closure, retained silicone gasket
Packaging:
pack of 10 ea
203,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartimaterial
polypropylene screw closure, retained silicone gasket
packaging
pack of 10 ea
manufacturer/tradename
Nalgene DS3132-0020
diam.
20 mm
General description
Ensure leakproof service of Nalgene™ of Oak Ridge centrifuge bottles and tubes at their recommended maximum rated speeds by using these specific sealing caps, also recommended for use when spinning hazardous materials.
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| material polypropylene screw closure, retained silicone gasket | material polypropylene screw closure, retained silicone gasket | material polypropylene screw closure, retained silicone gasket | material polypropylene cap, red cap |
| manufacturer/tradename Nalgene DS3132-0020 | manufacturer/tradename Nalgene DS3132-0063 | manufacturer/tradename Nalgene DS3132-0024 | manufacturer/tradename Nalgene 362150-5240 |
| packaging pack of 10 ea | packaging pack of 2 ea | packaging pack of 10 ea | packaging case of 1000 ea |
| diam. 20 mm | diam. 63 mm | diam. 24 mm | diam. - |
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| C7312-10EA | 04061832614526 |