Merck
Prodotti Nalgene®
Bottiglie assortite Nalgene® appoggiate su un tavolo.
I prodotti da laboratorio Nalgene®, un nome leader per gli articoli da laboratorio in plastica di qualità eccellente, sono solitamente realizzati in resine plastiche di grado laboratorio. Comprendono prodotti come beute, fiasche, becher, contenitori, imbuti e altri articoli utilizzati nella ricerca e nella sperimentazione scientifica. I prodotti da laboratorio Nalgene® sono ampiamente utilizzati nei laboratori di ricerca, accademici, industriali e clinici per varie applicazioni.
Prodotti Nalgene® per la preparazione e conservazione dei campioni
Beute Nalgene®
Generalmente realizzate in polipropilene, policarbonato o altri materiali resistenti agli agenti chimici, le beute Nalgene® sono disponibili in varie forme e dimensioni per soddisfare le più disparate esigenze sperimentali. Il nostro assortimento comprende beute di Erlenmeyer in policarbonato Nalgene®, ideali per mescolare e agitare senza fatica i liquidi, le beute filtranti Nalgene® e le beute con deflettori Nalgene® che offrono un'eccellente alternativa alle beute in vetro.
Flaconi Nalgene®
I flaconi Nalgene® sono realizzati con materiali rigidi e robusti, tra cui copoliestere polietilene tereftalato - glicole (PETG), polietilene tereftalato (PET), polietilene ad alta densità (HDPE), polietilene a bassa densità (LDPE), polipropilene copolimero (PP), etilene propilene fluorato (FEP) e policarbonato (PC). Questi flaconi progettati per la conservazione di tamponi, colture e terreni di coltura soddisfano diverse esigenze di laboratorio. Il nostro assortimento di flaconi Nalgene® comprende: flaconi per terreni di coltura, flaconi per centrifuga, flaconi per lavaggio, contagocce e flaconi per diagnostica.
Becher Nalgene®
Offriamo i becher Nalgene® Griffin, i becher Nalgene® con manici e i becher Nalgene® in PFA. I becher Nalgene® griffin sono realizzati in polimetilpentene o in polipropilene traslucido, che garantiscono la medesima trasparenza del vetro, eccellente resistenza chimica e tolleranza al calore. Indipendentemente dal formato, presentano scale graduate serigrafate di facile lettura.
Damigiane Nalgene®
Sterilizzabili in autoclave, le damigiane in polietilene ad alta densità Nalgene® sono progettate per la gestione di grandi lotti di terreni di coltura, per la produzione di vaccini, per fasi stazionarie sfuse e per lo stoccaggio di sostanze chimiche. Sono realizzate in polipropilene naturale e presentano un'ampia apertura che facilita il riempimento e l'erogazione. Disponibili con base rotonda e quadrata e ad altezza ridotta, possono sfruttare al meglio qualsiasi spazio disponibile sul banco.
Barattoli Nalgene®
Realizzati in polimetilpentene o polipropilene, questi barattoli sono traslucidi e caratterizzati da un'eccellente resistenza chimica. Sono utilizzati per conservare paste, campioni, solidi e materiali di laboratorio. Disponibili in un'ampia gamma di capacità che vanno da 30 mL a 1.000 mL, offrono la massima flessibilità.
Provette per criogenia Nalgene®
Queste provette per criogenia realizzate in polipropilene sono sterili e incolori; vengono utilizzate per la conservazione a bassissime temperature. Caratterizzate da filettature interne ed esterne, sono disponibili nella versione a fondo conico o autoportante, anche ambrate.
Dewar Nalgene®
I dewar Nalgene® costituiscono una soluzione economica per la conservazione a breve termine di acqua ghiacciata, ghiaccio secco/bagni a solvente e azoto liquido.
Cilindri graduati Nalgene®
Questi cilindri realizzati in polipropilene o polimetilpentene vengono utilizzati per la misurazione delle soluzioni.
Sistema di filtrazione sottovuoto Nalgene®
Il sistema di filtrazione sottovuoto Nalgene® è sterile e si avvale di una membrana in polietersolfone che offre un ridotto adsorbimento proteico, riducendo al minimo il rischio di perdita delle proteine. Questo sistema di filtrazione viene utilizzato per la filtrazione di siero, terreno di coltura, tamponi e additivi.
Pinzette per membrane Nalgene®
Le pinzette sono realizzate in acciaio inossidabile con un design particolare, in cui i due bracci convergono al centro creando un punto di fulcro, che permette di trattenere la membrana senza esercitare una pressione tale da causare danni.