Vai a
C6696
Cercosporin from Cercospora hayii
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
394,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C29H26O10
Numero CAS:
Peso molecolare:
534.51
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51102829
MDL number:
394,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
solid
Quality Segment
solubility
chloroform: 9.80- 10.20 mg/mL, clear, red to red-brown
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria
mode of action
cell membrane | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COC1=C(CC(C)O)c2c3c(CC(C)O)c(OC)c(O)c4C(=O)C=C5OCOc6cc(O)c(C1=O)c2c6c5c34
InChI
1S/C29H26O10/c1-10(30)5-12-18-19-13(6-11(2)31)29(37-4)27(35)21-15(33)8-17-23(25(19)21)22-16(38-9-39-17)7-14(32)20(24(18)22)26(34)28(12)36-3/h7-8,10-11,30-32,35H,5-6,9H2,1-4H3
InChI key
JWFLIMIGORGZMQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Cercosporin (C29H26O10) is a red pigment that has been isolated from cultures of a banana pathogen . It has been used to study toxin biodegredation in species such as Bacterium Xanthomonas campestris pv. Zinniae [1].
Biochem/physiol Actions
A light-induced polyketide phytotoxin reported to produce singlet oxygen when photoactivated.
Cercosporin, a polyketide phytotoxin, is activated by light and in the activated state, reacts with oxygen to produce toxic oxygen species such as singlet oxygen (O2) and superoxide (O2-). Production of reactive oxygen species leads to peroxidation of lipids in the plant cell membranes.
Other Notes
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
M6418B1532M2147
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
-
mode of action
cell membrane | interferes
mode of action
-
mode of action
-
mode of action
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
form
solid
form
powder
form
powder
form
crystalline powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
chloroform: 9.80- 10.20 mg/mL, clear, red to red-brown
solubility
methanol: 9.80-10.20 mg/mL, clear, yellow to very deep yellow
solubility
chloroform: 9.80-10.20 mg/mL, clear, orange
solubility
ethanol: 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
C6696-5MG04061832990965