Vai a
M2147
Mevinolin
≥98% (HPLC), HMG-CoA reductase inhibitor, crystalline powder
Sinonimo/i:
6-α-metilcompattina, Estere 2-metil-1,2,3,7,8,8a-esaidro-3,7-dimetil-8-[2-(tetraidro-4-idrossi-6-osso-2H-piran-2-il)etil]-1-naftalenil dell’acido butanoico, Lovastatina, Monacolina K
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
289,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H36O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
404.54
UNSPSC Code:
12161501
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
289,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Mevinolina, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
crystalline powder
mp
175.4 °C
solubility
ethanol: 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
originator
Abbott
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H][C@]12[C@H](C[C@@H](C)C=C1C=C[C@H](C)[C@@H]2CC[C@@H]3C[C@@H](O)CC(=O)O3)OC(=O)[C@@H](C)CC
InChI
1S/C24H36O5/c1-5-15(3)24(27)29-21-11-14(2)10-17-7-6-16(4)20(23(17)21)9-8-19-12-18(25)13-22(26)28-19/h6-7,10,14-16,18-21,23,25H,5,8-9,11-13H2,1-4H3/t14-,15-,16-,18+,19+,20-,21-,23-/m0/s1
InChI key
PCZOHLXUXFIOCF-BXMDZJJMSA-N
Gene Information
human ... HMGCR(3156)
rat ... Hmgcr(25675)
Biochem/physiol Actions
La lovastatina è un farmaco ipocolesterolemizzante e un inibitore competitivo della HMG-CoA reduttasi, un enzima coinvolto nella fase limitante della sintesi del colesterolo. Blocca la produzione di mevalonato, un composto critico nella produzione di colesterolo e isoprenoidi. Questo prodotto è un substrato di Pgp e CYP3A. Aumenta la resistenza cellulare agli agenti anticancro come la doxorubicina e induce l′apoptosi nelle cellule di mieloma. Restano ancora da chiarire i ruoli di Pgp e CYP3A e il possibile collegamento tra farmacoresistenza, regolazione della via del mevalonato e isoprenilazione delle proteine di segnalazione in queste osservazioni. Il prodotto induce l′apoptosi in numerose linee cellulari di cancro, forse inibendo in parte l′isoprenilazione delle GTPasi della famiglia Rho. Causa l′arresto del ciclo cellulare nelle fasi G1 e G2/M.
Features and Benefits
Questo composto è stato sviluppato da Abbott. Per sfogliare l′elenco degli altri prodotti sviluppati in ambito farmaceutico e dei farmaci approvati o candidati farmaci, cliccate qui.
Questo è uno dei prodotti in primo piano nell′ambito delle ricerche ADME Tox. Fare clic qui per scoprire gli altri prodotti interessanti per gli studi ADME Tox. Per saperne di più sulle piccole molecole bioattive per altre aree di ricerca, visitare sigma.com/discover-bsm.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
1370600PHR1285L0790000
Mevinolina ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
M2147
Mevinolina
Lovastatin United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1370600
Lovastatin
Lovastatin Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1285
Lovastatin
Lovastatin European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
L0790000
Lovastatin
description
≥98% (HPLC)
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
Gene Information
human ... HMGCR(3156)
rat ... Hmgcr(25675)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
300
Quality Level
-
form
crystalline powder
form
-
form
-
form
-
solubility
ethanol: 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
-
solubility
-
solubility
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
Hazard Classifications
Carc. 2 - Repr. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)