Vai a
C5808
Cortistatin-14
≥97% (HPLC)
Sinonimo/i:
CST-14, Pro-Cys-Lys-Asn-Phe-Phe-Trp-Lys-Thr-Phe-Ser-Ser-Cys-Lys [Disulfide bridge: 2–13]
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 vial
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1.520,00 €
1.292,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C81H113N19O19S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
1721.01
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
1.292,00 €
Prezzo di listino1.520,00 €Risparmia il 15%
Promozione valida solo online
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
mol wt
~_1.7 kDa
packaging
vial of 0.5 mg
solubility
1% acetic acid: 1 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@@H](O)[C@@H]1NC(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@H](Cc2c[nH]c3ccccc23)NC(=O)[C@H](Cc4ccccc4)NC(=O)[C@H](Cc5ccccc5)NC(=O)[C@H](CC(N)=O)NC(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@H](CSSC[C@H](NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](Cc6ccccc6)NC1=O)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(O)=O)NC(=O)[C@@H]7CCCN7
InChI
1S/C81H113N19O19S2/c1-46(103)67-80(117)95-59(38-49-24-9-4-10-25-49)73(110)96-62(42-101)76(113)97-63(43-102)77(114)99-65(79(116)90-56(81(118)119)30-15-18-34-84)45-121-120-44-64(98-68(105)53-31-19-35-86-53)78(115)89-54(28-13-16-32-82)69(106)94-61(40-66(85)104)75(112)92-57(36-47-20-5-2-6-21-47)71(108)91-58(37-48-22-7-3-8-23-48)72(109)93-60(39-50-41-87-52-27-12-11-26-51(50)52)74(111)88-55(70(107)100-67)29-14-17-33-83/h2-12,20-27,41,46,53-65,67,86-87,101-103H,13-19,28-40,42-45,82-84H2,1H3,(H2,85,104)(H,88,111)(H,89,115)(H,90,116)(H,91,108)(H,92,112)(H,93,109)(H,94,106)(H,95,117)(H,96,110)(H,97,113)(H,98,105)(H,99,114)(H,100,107)(H,118,119)/t46-,53+,54+,55+,56+,57+,58+,59+,60+,61+,62+,63+,64+,65+,67+/m1/s1
InChI key
DDRPLNQJNRBRNY-WYYADCIBSA-N
General description
Cortistatin-14 is a neuropeptide have structural similarity to somatostatin-14. It is produced in the cortex and hippocampus of central nervous system. In the peripheral system, it is produced in adrenal, thyroid, parathyroid, stomach, intestine, pancreas, testes, liver and kidney.
Application
Cortistatin-14 may be used in competition binding assay with sst4 receptors (CHO-sst4) of CHO cells and sst1 receptors (CHO-sst1).
Biochem/physiol Actions
Cortistatin-14, like somatostatin inhibits the physiological activity of hippocampal neurons. It binds and exerts its function through all the somatostatin receptors (sst1-sst5). It shows anticonvulsive and neuroprotective effect. Cortistatin-14 has remarkable anti-inflammatory properties.
Somatostatin-like neuropeptide with neuronal depressant and sleep modulating properties. Exogenous cortistatin impairs short-term memory processing.[1]
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
S3144T1567B7313
Cortistatin-14 ≥97% (HPLC)
Sigma-Aldrich
C5808
Cortistatin-14
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
powder
form
-
form
lyophilized
form
powder
solubility
1% acetic acid: 1 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
solubility
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
mol wt
~_1.7 kDa
mol wt
-
mol wt
-
mol wt
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)