Vai a
B7313
L-BNP trifluoroacetate salt
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
Ser-Pro-Lys-Met-Val-Gln-Gly-Ser-Gly-Cys-Phe-Gly-Leu-Lys-Met-Asp-Arg-Ile-Ser-Ser-Ser-Ser-Gly-leu-Gly-Cys-Lys-Val-Leu-Arg-Arg-His [Disulfide Bridge: 10-26] trifluoroacetate salt, [Leu13]-BNP trifluoroacetate salt, [Leu13]-Brain Natriuretic Peptide-32 trifluoroacetate salt
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
488,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C143H243N47O42S4 · xC2HF3O2
Peso molecolare:
3421.01 (free base basis)
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
488,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
L-BNP (Arg13Leu-BNP) is a substituted Brain Natiuretic Peptide with discriminate guanylyl cyclase activator.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML3198SML2627C8749
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
lyophilized powder
form
film or powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
color
white to off-white
color
white to off-white
color
white to beige
color
colorless to light yellow
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)