Vai a
C5236
CelLytic IB Inclusion Body Solubilization Reagent
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
25 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
154,00 €
100 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
463,00 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.56
UNSPSC Code:
41116134
154,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
liquid
Quality Segment
storage temp.
room temp
Application
CelLytic IB was designed to solubilize protein aggregates called inclusion bodies, which are formed in bacteria when recombinant proteins are overexpressed. CelLytic IB was formulated to solubilize the protein of interest for immediate analysis of protein content or refolding procedures.
Legal Information
CelLytic is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
B7435C3228B7310
form
liquid
form
solution
form
solution
form
liquid
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
C5236-100ML04061838255006
C5236-25ML04061838255013