The CelLytic™ MT Cell Lysis Reagent is composed of a dialyzable mild detergent, bicine, and 150 mM NaCl. While the exact detergent is proprietary, it can be confirmed that it is not SDS or a Triton-based detergent.
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
50 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 174,00 € |
500 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 976,00 € |
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.56
UNSPSC Code:
41116134
174,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiApplication
CelLytic™ MT Cell Lysis Reagent has been used in the homogenization of hippocampi tissues, quadriceps muscles from mice, primary human trophoblasts (PHT), soleus muscles from mice and organs of Corti (OCs).
Features and Benefits
- Gentle: Non-denaturing and does not interfere with downstream applications
- Convenient: Provided ready to use
Analysis Note
It has been tested, but not limited to the following tissues: rat brain, kidney, muscle, heart, liver, spleen and mouse brain, kidney and muscle.
Other Notes
CelLytic MT is an efficient reagent for the extraction of proteins. The lysis buffer consists of a dialyzable mild detergent, bicine, and 150 mM NaCl, resulting in minimal interference with protein interactions and biological activity. CelLytic MT is also used for extraction of cell-line proteins. A volume of 20 mL of CelLytic MT is sufficient for 1 gram of tissue.
Legal Information
CelLytic is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description For mammalian tissues | description For bacterial cell lysis, 10× concentrate | description For bacterial cell lysis, 2× concentrate | description - |
| form solution | form liquid | form liquid | form solution |
| input mammalian sample(s) | input bacteria and yeast sample(s) | input bacteria and yeast sample(s) | input plant, fungi and insect sample(s) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
-
What is the composition of C3228 - CelLytic™ MT Cell Lysis Reagent?
1 risposta-