Vai a
C4926
Calmodulin-dependent Protein Kinase II fragment 290-309
≥97% (HPLC)
Sinonimo/i:
CaM kinase II (290-309)
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
1 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
670,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C103H185N31O24S
Numero CAS:
Peso molecolare:
2273.83
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
670,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
composition
Peptide content, ≥70%
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)[C@H](C)NC(=O)CNC(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](CC(N)=O)NC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@@H](N)CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H]([C@@H](C)O)C(=O)N[C@@H]([C@@H](C)O)C(=O)N[C@@H](CCSC)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](C)C(O)=O
InChI
1S/C103H185N31O24S/c1-17-58(10)80(98(154)131-75(50-57(8)9)97(153)133-82(63(15)136)100(156)134-81(62(14)135)99(155)126-72(39-46-159-16)92(148)127-73(48-55(4)5)93(149)119-61(13)101(157)158)132-84(140)59(11)117-79(138)53-116-86(142)66(33-21-25-40-104)122-95(151)74(49-56(6)7)128-90(146)68(35-23-27-42-106)124-89(145)71(38-30-45-115-103(112)113)125-88(144)70(37-29-44-114-102(110)111)120-83(139)60(12)118-94(150)77(52-78(109)137)130-96(152)76(51-64-31-19-18-20-32-64)129-91(147)69(36-24-28-43-107)123-87(143)67(34-22-26-41-105)121-85(141)65(108)47-54(2)3/h18-20,31-32,54-63,65-77,80-82,135-136H,17,21-30,33-53,104-108H2,1-16H3,(H2,109,137)(H,116,142)(H,117,138)(H,118,150)(H,119,149)(H,120,139)(H,121,141)(H,122,151)(H,123,143)(H,124,145)(H,125,144)(H,126,155)(H,127,148)(H,128,146)(H,129,147)(H,130,152)(H,131,154)(H,132,140)(H,133,153)(H,134,156)(H,157,158)(H4,110,111,114)(H4,112,113,115)/t58-,59-,60-,61-,62+,63+,65-,66-,67-,68-,69-,70-,71-,72-,73-,74-,75-,76-,77-,80-,81-,82-/m0/s1
InChI key
LRKHMNPQPYICFK-RBGVSSEXSA-N
Gene Information
Biochem/physiol Actions
Potent Ca2+/calmodulin-dependent protein kinase II inhibitor.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A4308SAB4503244SAB4503756
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
-
assay
-
Gene Information
human ... CAMK2A(815), CAMK2B(816), CAMK2D(817), CAMK2G(818)
Gene Information
human ... CAMK2A(815), CAMK2B(816), CAMK2D(817)
mouse ... CAMK2A(12322), CAMK2B(12323), CAMK2D(108058)
rat ... CAMK2A(25400), CAMK2B(24245), CAMK2D(24246)
Gene Information
human ... CAMK2B(816)
Gene Information
human ... CAMK2B(816), CAMK2D(817)
form
solid
form
lyophilized powder
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous solution
UniProt accession no.
Q13554, Q13557, Q13555, Q9UQM7
UniProt accession no.
-
UniProt accession no.
Q13554
UniProt accession no.
Q13557
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
composition
Peptide content, ≥70%
composition
Peptide content, ≥70%
composition
-
composition
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
C4926-1MG04061826682142