Vai a
C4418
L-Cysteinesulfinic acid monohydrate
neurotransmitter , powder
Sinonimo/i:
3-Sulfinoalanine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
187,00 €
250 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
296,00 €
500 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
511,00 €
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
898,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H7NO4S · H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
171.17
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
Form:
powder
187,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
L-Cysteinesulfinic acid monohydrate,
form
powder
Quality Segment
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC(CS(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO4S/c4-2(3(5)6)1-9(7)8/h2H,1,4H2,(H,5,6)(H,7,8)
InChI key
ADVPTQAUNPRNPO-UHFFFAOYSA-N
Application
L-Cysteinesulfinic acid monohydrate has been used in the fluorescence measurement of cysteine oxidation.
Biochem/physiol Actions
Cysteinesulfinic acid (CSA), also called 3-sulfinoalanine is synthesized by the conversion of sulfur to sulfinic acid in cysteine by the enzyme cysteine dioxygenase (CDO). CSA is a putative excitatory amino acid (EAA) with neurotransmitter functionality. It also regulates cardiovascular functions.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
270881D9378P0878
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
Still not finding the right product?
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)