Vai a
C2394
5-Cholesten-3β-ol-7-one
≥90%
Sinonimo/i:
3β-Hydroxy-5-cholesten-7-one, 7-Ketocholesterol
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
140,00 €
250 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
299,00 €
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
824,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H44O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
400.64
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41141804
MDL number:
140,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥90%
form
powder
functional group
ketone
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
C[C@]12CC[C@@]([C@](CC[C@H](O)C3)(C)C3=CC4=O)([H])[C@]4([H])[C@]1([H])CC[C@]2([H])[C@]([H])(C)CCCC(C)C
InChI
1S/C27H44O2/c1-17(2)7-6-8-18(3)21-9-10-22-25-23(12-14-27(21,22)5)26(4)13-11-20(28)15-19(26)16-24(25)29/h16-18,20-23,25,28H,6-15H2,1-5H3/t18-,20+,21-,22+,23+,25+,26+,27-/m1/s1
InChI key
YIKKMWSQVKJCOP-ABXCMAEBSA-N
Application
5-Cholesten-3β-ol-7-one was used as a standard in the determination of cholesterol derivatives by GC-MS[1] and HPLC.[2]
Biochem/physiol Actions
5-Cholesten-3β-ol-7-one is a cholesterol derivative that decreases the membrane potential of lipid bilayers. It reportedly accumulates in atherosclerotic plaques that leads to apoptosis of vascular cells.[3]
Preparation Note
5-Cholesten-3β-ol-7-one yields clear to slightly hazy, colorless to faint yellow solution in chloroform at 250 mg/5 ml.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
D6128P9129H6891
functional group
ketone
functional group
-
functional group
ketone
functional group
hydroxyl
assay
≥90%
assay
≥95%
assay
≥98%
assay
≥95%
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)