Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
10 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 127,00 € |
25 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 279,00 € |
Informazioni su questo articolo
127,00 €
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C27H48O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h18-25,28H,6-17H2,1-5H3/t19-,20+,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
InChI key
QYIXCDOBOSTCEI-QCYZZNICSA-N
Gene Information
human ... POLA1(5422), TOP2A(7153)
rat ... Polb(29240)
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95% | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description Avanti Research™ - A Croda Brand | description - |
| biological source synthetic (organic) | biological source - | biological source - | biological source - |
| assay ≥95% | assay - | assay >99% (TLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| shipped in ambient | shipped in - | shipped in dry ice | shipped in ambient |
| form powder | form solid | form powder | form powder |
| storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level 200 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5α-Cholestan-3β-ol
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?