Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
250 μg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 253,00 € |
0.5 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 297,00 € |
Informazioni su questo articolo
253,00 €
Nome del prodotto
Cholera Toxin B subunit, FITC conjugate, lyophilized powder
conjugate
FITC conjugate
Quality Segment
form
lyophilized powder
mol wt
~12 kDa
composition
Protein, ~20% Lowry
extent of labeling
~1.0 mol FITC per mol protein
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCOc1ccccc1C(=O)Nc2ccc(Cl)c(c2)C(F)(F)F
InChI
1S/C16H13ClF3NO2/c1-2-23-14-6-4-3-5-11(14)15(22)21-10-7-8-13(17)12(9-10)16(18,19)20/h3-9H,2H2,1H3,(H,21,22)
InChI key
YDXZSNHARVUYNM-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Physical form
Analysis Note
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| mol wt ~12 kDa | mol wt ~12 kDa | mol wt pentamer 57 kDa, ~12 kDa | mol wt ~12 kDa |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| conjugate FITC conjugate | conjugate biotin conjugate | conjugate peroxidase conjugate (Contains ~ 2 moles HRP/mole of CTB. ~100 μg HRP conjugated to ~45 μg CTB) | conjugate - |
| composition Protein, ~20% Lowry | composition Protein, ~40% Lowry | composition - | composition Protein, ~5% Lowry |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cholera Toxin B subunit
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?