Vai a
C1230
Z-Ile-Glu(O-ME)-Thr-Asp(O-Me) fluoromethyl ketone
≥90% (TLC), powder
Sinonimo/i:
Z-IETD-FMK
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
1 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
458,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C30H43FN4O11
Numero CAS:
Peso molecolare:
654.68
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
Assay:
≥90% (TLC)
Form:
powder
458,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥90% (TLC)
form
powder
solubility
methanol: 10 mg/mL, DMSO: 20 mM, clear, colorless to light yellow
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)N[C@@H](C(C)O)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(=O)CF
InChI
1S/C28H39FN4O11/c1-4-15(2)23(33-28(43)44-14-17-8-6-5-7-9-17)26(41)30-18(10-11-21(36)37)25(40)32-24(16(3)34)27(42)31-19(12-22(38)39)20(35)13-29/h5-9,15-16,18-19,23-24,34H,4,10-14H2,1-3H3,(H,30,41)(H,31,42)(H,32,40)(H,33,43)(H,36,37)(H,38,39)/t15-,16+,18-,19-,23-,24-/m0/s1
InChI key
CTXDBLYOEUERAT-VUVYEONESA-N
Application
Z-Ile-Glu(O-ME)-Thr-Asp(O-Me) fluoromethyl ketone (Z-IETD-FMK) has been used as a caspase-8 inhibitor:
  • to study the activity of caspase-8 in porcine kidney cells[1]
  • to study its effects on porcine parvovirus (PPV)-induced caspase-3 activity in steroidogenic luteal cells[2]
  • to study its effects on retinal ganglion and astroglia in rat eyes[3]
Biochem/physiol Actions
Z-Ile-Glu(O-ME)-Thr-Asp(O-Me) fluoromethyl ketone (Z-IETD-FMK) is an irreversible and cell-permeable caspase-8 inhibitor.[4]
Features and Benefits
This compound is featured on the Caspases page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
C1480C2105B2682
assay
≥90% (TLC)
assay
≥90% (TLC)
assay
≥90% (TLC)
assay
≥90% (TLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
methanol: 10 mg/mL, DMSO: 20 mM, clear, colorless to light yellow
solubility
DMSO or DMF: 20 mM
solubility
-
solubility
DMF: soluble
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
-
biological source
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
C1230-1MG04061833461952