Vai a
B2682
Boc-Asp(OMe)-fluoromethyl ketone
≥90% (TLC), solid
Sinonimo/i:
Boc-D-FMK
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
3 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
854,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H18NO5F
Numero CAS:
Peso molecolare:
263.26
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
Assay:
≥90% (TLC)
Form:
solid
854,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥90% (TLC)
form
solid
solubility
DMF: soluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
COC(=O)C[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)CF
InChI
1S/C11H18FNO5/c1-11(2,3)18-10(16)13-7(8(14)6-12)5-9(15)17-4/h7H,5-6H2,1-4H3,(H,13,16)/t7-/m0/s1
InChI key
MXOOUCRHWJYCAL-ZETCQYMHSA-N
Application
Boc-Asp(OMe)-fluoromethyl ketone (Boc-D-fmk) has been used as a caspase inhibitor to study its effects on lactate dehydrogenase (LDH) leakage, apoptosis and virus proliferation in chorion cells , as a component of the transplantation medium for the transplantation of human embryonic stem cells (ESC)-derived medial ganglionic eminence (MGE) cells into hippocampus of mice , as a protease inhibitor to study its effects on cell death in parasites .
Biochem/physiol Actions
Boc-Asp(OMe)-fluoromethyl ketone (Boc-D-fmk) permits cell permeability. It is a caspase inhibitor and suppresses apoptosis induced by various kinds of stimuli. Boc-D-fmk poorly inhibits caspases-2, -5, -6 and -10.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
C1480C1230C2105
assay
≥90% (TLC)
assay
≥90% (TLC)
assay
≥90% (TLC)
assay
≥90% (TLC)
form
solid
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMF: soluble
solubility
DMSO or DMF: 20 mM
solubility
methanol: 10 mg/mL, DMSO: 20 mM, clear, colorless to light yellow
solubility
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)