Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 143,00 € 121,55 € |
25 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 474,00 € |
Informazioni su questo articolo
121,55 €
Prezzo di listino143,00 €Risparmia il 15%Nome del prodotto
CI−994, ≥98% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
off-white
solubility
DMSO: >10 mg/mL
storage temp.
room temp
SMILES string
CC(=O)Nc1ccc(cc1)C(=O)Nc2ccccc2N
InChI
1S/C15H15N3O2/c1-10(19)17-12-8-6-11(7-9-12)15(20)18-14-5-3-2-4-13(14)16/h2-9H,16H2,1H3,(H,17,19)(H,18,20)
InChI key
VAZAPHZUAVEOMC-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Application
- as an histone deacetylase (HDAC) inhibitor to treat SUM229 and DT22 cells to study its effects
- as an HDAC inhibitor for screening in SPEL cells
- to study its effects on human myeloid and erythroid progenitors
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp |
| solubility DMSO: >10 mg/mL | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear |
| color off-white | color white to beige | color white to light brown | color white to beige |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?