Documenti fondamentali
SML0638
Sigma-Aldrich
S0859
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-Chloro-N-[[2′-[(cyanoamino)sulfonyl][1,1′-biphenyl]-4-yl]methyl]-N-[(4-methylphenyl)methyl]-benzamide
Scegli un formato
5 MG
119,00 €
25 MG
465,00 €
119,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
119,00 €
25 MG
465,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C29H24ClN3O3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
530.04
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
119,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to light brown
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[S](=O)(=O)(NC#N)c1c(cccc1)c2ccc(cc2)CN(Cc4ccc(cc4)C)C(=O)c3c(cccc3)Cl
InChI
1S/C29H24ClN3O3S/c1-21-10-12-22(13-11-21)18-33(29(34)26-7-2-4-8-27(26)30)19-23-14-16-24(17-15-23)25-6-3-5-9-28(25)37(35,36)32-20-31/h2-17,32H,18-19H2,1H3
ITDBPOSLOROLMT-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
S0859 helps to prevent the depolarization-induced alkalinization (DIA) in astrocytes.[1]
S0859 is a selective high-affinity generic inhibitor of the Na+/HCO3- sodium bicarbonate co-transporter (NBC).
S0859 is a selective high-affinity generic inhibitor of the Na+/HCO3- sodium bicarbonate co-transporter (NBC). S0859 does not inhibit Na+-H+ exchange (NHE).
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
The Na+/HCO3? co-transporter is protective during ischemia in astrocytes.
Yao H, et al.
Neuroscience, 339, 329-337 (2016)