Vai a
C0528
Casein fluorescein isothiocyanate from bovine milk
Type III, essentially salt-free, lyophilized powder
Sinonimo/i:
FITC-casein
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
161,00 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
342,00 €
100 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1.020,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.32
MDL number:
161,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
type
Type III
Quality Segment
form
essentially salt-free, lyophilized powder
extent of labeling
≥50 μg FITC per mg solid
solubility
water: 5 mg/mL, clear to hazy
storage temp.
2-8°C
Application
highly sensitive protease substrate
Casein fluorescein isothiocyanate from bovine milk has been used:
  • in accessing zona pellucida (ZP) and perivitelline space (PVS) to evaluate changes induced by protease treatment
  • to make a reference line in immunochromatographic devices
  • in running gel for the documentation of proteinases
Biochem/physiol Actions
Casein fluorescein isothiocyanate is mainly used as a substrate in estimating the protease activity of psychrotrophic bacteria. It is also used as a substrate for determining the activity of bacteria in milk.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
C3777C9801FD70S
solubility
water: 5 mg/mL, clear to hazy
solubility
water: 5 mg/mL, clear to hazy, yellow to orange
solubility
-
solubility
H2O: 25 mg/mL, clear to slightly hazy, yellow-orange
form
essentially salt-free, lyophilized powder
form
essentially salt-free, lyophilized powder
form
essentially salt-free, lyophilized powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
type
Type III
type
Type II
type
-
type
-
extent of labeling
≥50 μg FITC per mg solid
extent of labeling
20-50 μg FITC per mg solid
extent of labeling
-
extent of labeling
0.003-0.020 mol FITC per mol glucose
Still not finding the right product?
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Get better detection and quantification of proteases with this high-sensitivity red protease detection assay.
The supplementation of culture medium with protease improves the hatching rate of mouse embryos
Lee DR, et al.
Human Reproduction, 12(11), 2493-2498 (1997)
Immunochromatographic assay for simple and rapid detection of Satsuma dwarf virus and related viruses using monoclonal antibodies
Kusano N, et al.
Journal of General Plant Pathology, 73(1), 66-71 (2007)
Casein, fluorescein isothiocyanate as a substrate for measuring protease production by psychrotrophic bacteria
Christen GL and Senica M
Journal of Food Protection, 50(9), 744-749 (1987)
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
C0528-10MG04061832908199
C0528-25MG04061832908205
C0528-100MG04061833450758
Domande
  1. What's the mwt of fitc-casein in kda?
    1 risposta
    1. The Casein used to prepare this product is a mixture of Alpha-s1, Alpha-s2, Beta, and Kappa Casein. Combined, these forms of casein have a molecular weight range of 19 - 25.2 kDa. The Fluorescein isothiocyanate I isomer has a molecular weight of 389.38. The ratio of casein to FITC is approximately 11:1. A confirmed molecular weight has not been established.