Vai a
FD70S
Destrano marcato con isotiocianato di fluoresceina
average mol wt 60,000-76,000
Sinonimo/i:
FITC–destrano
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
141,00 €
250 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
291,00 €
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
874,00 €
5 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
2730,00 €
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
MDL number:
141,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
bacterial (Leuconostoc mesenteroides)
Quality Segment
conjugate
FITC conjugate
form
powder
mol wt
average mol wt 60,000-76,000
extent of labeling
0.003-0.020 mol FITC per mol glucose
color
yellow to yellow-orange
solubility
H2O: 25 mg/mL, clear to slightly hazy, yellow-orange
storage temp.
2-8°C
Application
FITC-dextran is used in cardiovascular, microcirculation, perfusion, cell monolayer and cell membrane permeability research as fluorescent flux tracer compound that supports the measurement of processes such as blood flow, membrane damage, vascular drainage and renal elimination. Small FITC-dextrans are also used to measure processes such as endocytosis and cell junction permeability. FITC-dextran 70 kDa (FD-70) may be used as a model compound for development of methods to deliver molecules into protoplasts and to study drug release from structures such as hydrogels and liposomes. FD-70 may be used in microvascular and cell monolayer permeability studies.
Destrano marcato con isotiocianato di fluoresceina per il possibile utilizzo negli studi di perfusione negli animali.
Other Notes
Similar to FD-70, but produced by Sigma.
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Dextrans for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
FD20FD70FD20S
description
average mol wt 60,000-76,000
description
average mol wt 20,000
description
average Mw 59,000-77,000
description
average mol wt 20,000
biological source
bacterial (Leuconostoc mesenteroides)
biological source
bacterial (Leuconostoc mesenteroides)
biological source
bacterial (Leuconostoc mesenteroides)
biological source
sugar beets root
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
solubility
H2O: 25 mg/mL, clear to slightly hazy, yellow-orange
solubility
water: 25 mg/mL
solubility
water: 25 mg/mL
solubility
water: 25 mg/mL
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
color
yellow to yellow-orange
color
light yellow to dark orange
color
light yellow to dark orange
color
yellow to dark yellow
Still not finding the right product?
Pittogrammi
Exclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. Is this dextran lysine-fixable?
    1 risposta
    1. This product is not considered lysine-fixable. The material would have to be chemically treated in order to be suitable. Typically, dextrans used to prepare lysine-fixable products are anionic (see product 90718). Should it be of interest, product B9139 is a Biotin-dextran, lysine-fixable product option. See the link below to review this product page:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/b9139
      Utile?
  2. How long would a diluted stock (i.e. 5 mg/mL) be stable for at 4C?
    1 risposta
    1. The long term solution stability of this product has not been determined. Solutions should be protected from light. Per literature references, FITC-Dextran is stable in vivo for more than 24 hours. Please see the link below for additional information.
      https://www.sigmaaldrich.com/technical-documents/technical-article/cell-culture-and-cell-culture-analysis/cell-based-assays/fluorescein-isothiocyanate-dextran