Vai a
BMSIPS2050PS3
Benchmark Overhead Stirrer Propeller
flat blade, stainless steel
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
1 ea
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
112,00 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.72
UNSPSC Code:
41100000
112,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
material
stainless steel
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific IPS2050-P-S1
diam. × L
68 mm × 400 mm
compatibility
overhead stirrer equipment
General description
Stiring rods and propellers to fit Benchmark range of OS-20L and OS-40L overhead stirrers.
Useful for gentle, mid to low speed mixing, this stainless steel flat propeller has 3 holes.
stirring, mixing
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
BMSIPS2050PT3BMSIPS2050PS4BMSIPS2050PT4
compatibility
overhead stirrer equipment
compatibility
overhead stirrer equipment
compatibility
overhead stirrer equipment
compatibility
overhead stirrer equipment
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
material
stainless steel
material
PTFE-coated
material
stainless steel
material
PTFE-coated
diam. × L
68 mm × 400 mm
diam. × L
68 mm × 350 mm
diam. × L
50 mm × 400 mm
diam. × L
65 mm × 300 mm
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific IPS2050-P-S1
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific IPS2050-P-T3
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific IPS2050-P-S4
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific IPS2050-P-T4
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
BMSIPS2050PS304065269069799