Vai a
BMSIPS2050PS4
Benchmark Overhead Stirrer Propeller
4-arm, stainless steel
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 ea
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
112,00 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.72
UNSPSC Code:
41100000
112,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
material
stainless steel
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific IPS2050-P-S4
diam. × L
50 mm × 400 mm
compatibility
overhead stirrer equipment
General description
4-arm stainless steel propeller is useful for mid to high speed mixing.
Stiring rods and propellers to fit Benchmark range of OS-20L and OS-40L overhead stirrers.
Application
stirring, mixing
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
BMSIPS2050PS1BMSIPS2050PS3BMSIPS2050PS2
description
4-arm, stainless steel
description
flat blade, stainless steel
description
flat blade, stainless steel
description
centrifugal, stainless steel
compatibility
overhead stirrer equipment
compatibility
overhead stirrer equipment
compatibility
overhead stirrer equipment
compatibility
overhead stirrer equipment
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
material
stainless steel
material
stainless steel
material
stainless steel
material
stainless steel
diam. × L
50 mm × 400 mm
diam. × L
70 mm × 350 mm
diam. × L
68 mm × 400 mm
diam. × L
90 mm × 400 mm
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific IPS2050-P-S4
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific IPS2050-P-S1
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific IPS2050-P-S1
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific IPS2050-P-S2
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)