Vai a
B9407
Nalgene® wide mouth Lab Quality HDPE bottle
capacity 1,000 mL, translucent, with cap, pack of 6 ea
Sinonimo/i:
HDPE bottles, nalgene bottle, nalgene bottles, Nalgene 2104-0032, laboratory container, vessel
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
6 ea
Disponibile per la spedizione OGGIdaSchnelldorf Distribution
39,10 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.17
UNSPSC Code:
41121800
39,10 €
Disponibile per la spedizione OGGIDettagli
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
material
polypropylene cap, round bottle, translucent
joint
Joints threaded neck (63)
agency
suitable for EPA OTM-45
feature
with cap
packaging
pack of 6 ea
manufacturer/tradename
Nalgene® 2104-0032
bottle diam. × H
91 mm × 199 mm
capacity
1,000 mL
application(s)
PFAS testing
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
B9282B9157B9032
material
polypropylene cap, translucent , round bottle
material
polypropylene cap, round bottle, translucent
material
polypropylene cap, round bottle, translucent
material
polypropylene cap, round bottle, translucent
manufacturer/tradename
Nalgene® 2104-0032
manufacturer/tradename
Nalgene® 2104-0016
manufacturer/tradename
Nalgene® 2104-0008
manufacturer/tradename
Nalgene® 2104-0004
feature
with cap
feature
with cap
feature
with cap
feature
with cap
capacity
1,000 mL
capacity
500 mL
capacity
250 mL
capacity
125 mL
joint
Joints threaded neck (63)
joint
Joints threaded neck (53)
joint
Joints threaded neck (43)
joint
Joints threaded neck (38)
bottle diam. × H
91 mm × 199 mm
bottle diam. × H
73 mm × 168 mm
bottle diam. × H
61 mm × 131 mm
bottle diam. × H
50 mm × 99 mm
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
I FAS, o 'sostanze chimiche permanenti', persistono nell'ambiente e costituiscono un rischio per la salute umana. Scoprite le nostre soluzioni di monitoraggio ambientale per le determinazioni quantitative dei PFAS, un valido ausilio nelle analisi dei PFAS per ricercatori, enti di regolamentazione e laboratori.
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
B9407-6EA04061832614021