Vai a
B7652
Betametasone 21-fosfato
≥97%, glucocorticoid steroid, powder
Sinonimo/i:
Betamethasone disodium phosphate, Betamethasone sodium phosphate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
250 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
134,00 €
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
843,00 €
716,55 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H28FNa2O8P
Numero CAS:
Peso molecolare:
516.40
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
205-797-0
MDL number:
Assay:
≥97%
Form:
powder
134,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Betametasone 21-fosfato, ≥97%
sterility
non-sterile
Quality Segment
assay
≥97%
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, faintly yellow
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].[H][C@@]12CCC3=CC(=O)C=C[C@]3(C)[C@@]1(F)[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]2([H])C[C@H](C)[C@]4(O)C(=O)COP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C22H30FO8P.2Na/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(24)6-7-19(13,2)21(15,23)17(25)10-20(16,3)22(12,27)18(26)11-31-32(28,29)30;;/h6-7,9,12,15-17,25,27H,4-5,8,10-11H2,1-3H3,(H2,28,29,30);;/q;2*+1/p-2/t12-,15-,16-,17-,19-,20-,21-,22-;;/m0../s1
InChI key
PLCQGRYPOISRTQ-LWCNAHDDSA-L
Gene Information
human ... NR3C1(2908)
General description
Il betametasone è un corticosteroide con attività antinfiammatoria e immunosoppressiva usato in modo particolare quando si vuole evitare la ritenzione idrica. Si effettua l′applicazione topica di crema, unguento, lozione o gel per il trattamento del prurito, dovuto per esempio a eczema. Corticosteroide usato per stimolare la maturazione del polmone nel feto e per ridurre l′incidenza e la mortalità da emorragia intracranica nei prematuri
Biochem/physiol Actions
Betamethasone is used to treat neonatal respiratory distress syndrome, and psoriasis.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
1068004B1045000S5136
Betametasone 21-fosfato European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
B1045000
Betametasone 21-fosfato
assay
≥97%
assay
-
assay
-
assay
≥99.0%
form
powder
form
-
form
-
form
powder or crystals
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
200
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
room temp
solubility
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, faintly yellow
solubility
-
solubility
-
solubility
water: soluble 100 mg/mL
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B - STOT RE 2
target_organs
Liver,Kidney,Endocrine system
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)