Documenti fondamentali
B1045000
Betametasone 21-fosfato
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Betamethasone 21-phosphate disodium
Scegli un formato
100 MG
166,00 €
166,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
166,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H28FNa2O8P
Numero CAS:
Peso molecolare:
516.40
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
166,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
betamethasone
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[H][C@@]12CCC3=CC(=O)C=C[C@]3(C)[C@@]1(F)[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]2([H])C[C@H](C)[C@]4(O)C(=O)COP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C22H30FO8P.2Na/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(24)6-7-19(13,2)21(15,23)17(25)10-20(16,3)22(12,27)18(26)11-31-32(28,29)30;;/h6-7,9,12,15-17,25,27H,4-5,8,10-11H2,1-3H3,(H2,28,29,30);;/q;2*+1/p-2/t12-,15-,16-,17-,19-,20-,21-,22-;;/m0../s1
PLCQGRYPOISRTQ-LWCNAHDDSA-L
Informazioni sul gene
human ... NR3C1(2908)
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the Issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Betamethasone sodium phosphate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Implicazioni diagnostiche
Il betametasone è un corticosteroide con attività antinfiammatoria e immunosoppressiva usato in modo particolare quando si vuole evitare la ritenzione idrica. Si effettua l′applicazione topica di crema, unguento, lozione o gel per il trattamento del prurito, dovuto per esempio a eczema. Corticosteroide usato per stimolare la maturazione del polmone nel feto e per ridurre l′incidenza e la mortalità da emorragia intracranica nei prematuri
Confezionamento
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Altre note
Sales restrictions may apply.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B - STOT RE 2
Organi bersaglio
Liver,Kidney,Endocrine system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
George Habib et al.
Clinical rheumatology, 28(1), 85-87 (2008-10-15)
To evaluate the effect of intra-articular steroid injection (IASI) of betamethasone acetate/betamethasone sodium phosphate (Celestone Chronodose) at the knee joint on blood glucose and fructosamine levels in controlled diabetic patients with osteoarthritis of the knee. Controlled diabetic patients (HgA1C <
Hiroshi Toshida et al.
Eye & contact lens, 35(3), 156-158 (2009-05-08)
To report a case of microcysts in the cornea of a female who wore silicone hydrogel contact lenses (CLs) including observation by an in vivo confocal laser microscope. A 31-year-old woman who wore Acuvue Oasys CLs was referred to our
Ibrahim Coban et al.
Foot and ankle surgery : official journal of the European Society of Foot and Ankle Surgeons, 15(1), 22-27 (2009-02-17)
To determine the effects of human amniotic fluid and membrane in the treatment of Achilles tendon ruptures, 72 tendons of 36 Wistar rats were injected with betamethasone sodium phosphate. By the end of fourth week, both tendons were tenotomized and
Jun Lu et al.
Journal of chromatography. A, 1217(44), 6932-6941 (2010-09-22)
Betamethasone Sodium Phosphate and Betamethasone Acetate are the two corticosteroids active pharmaceutical ingredients (APIs) that are present in the injectable formulation, Celestone Chronodose(®) Injection. It is extremely challenging to develop a Quality Control friendly HPLC method to separate all the
Tsutomu Sakai et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 52(3), 1516-1521 (2010-12-24)
The therapeutic effects of betamethasone phosphate (BP) encapsulated in biocompatible and biodegradable blended nanoparticles of poly(lactic acid) (PLA) homopolymers and PEG-block-PLA copolymers (stealth nanosteroids) were examined in an experimental autoimmune uveoretinitis (EAU) model in Lewis rats. EAU was induced by
Articoli
Development of an HPTLC based method, using Silica Gel 60 F254 plate, to determine Betamethasone Sodium Phosphate over a concentration range of 1 to 7 µg/spot.