Vai a
B6055
Nalgene® dropper bottle with screw closure
capacity 4 mL, colorless bottle, white cap
Sinonimo/i:
bottle dropper, dropper bottles, Dropper container, Dropper flask, Nalgene 2750-9125, dispensing bottle
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
25 ea
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
62,80 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.17
UNSPSC Code:
41121800
62,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
material
colorless bottle, low-density polyethylene , polypropylene bottle, round bottle
joint
Joints threaded neck (15)
packaging
pack of 25 ea
manufacturer/tradename
Nalgene® 2750-9125
capacity
4 mL
color
white cap
Features and Benefits
  • Nalgene® dropper bottles with screw closure is an alternative to various pipetting devices.
  • The tip ensures accurate dispensing of 40μL drops (based on water; viscosity affects drop size), dispensed one drop at a time.
  • Chemically resistant to most reagents.
  • LDPE clear transparent bottles for easy sample visualization.
  • Leak-proof closure - prevents sample loss.
  • Control dispensing tip ensures a secure fit.
  • Suitable for use in biotech, diagnostic and pharmaceutical applications.
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
B6430B6805B6305
material
colorless bottle, polypropylene bottle, low-density polyethylene , round bottle
material
low-density polyethylene , round bottle, white bottle
material
low-density polyethylene , round bottle, white bottle
material
colorless bottle, low-density polyethylene , polypropylene cap, round bottle
manufacturer/tradename
Nalgene® 2750-9125
manufacturer/tradename
Nalgene® 2751-9125
manufacturer/tradename
Nalgene® 2752-9125
manufacturer/tradename
Nalgene® 2750-9050
capacity
4 mL
capacity
4 mL
capacity
4 mL
capacity
15 mL
joint
Joints threaded neck (15)
joint
Joints threaded neck (15-415)
joint
Joints threaded neck (15-415)
joint
Joints threaded neck (15)
packaging
pack of 25 ea
packaging
pack of 25 ea
packaging
pack of 25 ea
packaging
pack of 25 ea
color
white cap
color
white cap
color
assorted colors cap
color
white cap
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
B6055-25EA04061832613628