Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
10 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 277,00 € |
25 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 567,00 € |
Informazioni su questo articolo
277,00 €
Nome del prodotto
Nα-Benzoyl-L-arginine ethyl ester hydrochloride, trypsin substrate
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].CCOC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C15H22N4O3.ClH/c1-2-22-14(21)12(9-6-10-18-15(16)17)19-13(20)11-7-4-3-5-8-11;/h3-5,7-8,12H,2,6,9-10H2,1H3,(H,19,20)(H4,16,17,18);1H/t12-;/m0./s1
InChI key
HIXDELXKSSLIKB-YDALLXLXSA-N
General description
Application
- N
- α-Benzoyl-L-arginine ethyl ester hydrochloride has been used as a substrate:
- in peptidyl arginine deiminase (PPAD) assay in P. gingivalis vesicles
- for assaying proteolytic activity of enzymatic extracts of papaya plant parts
- in trypsin activity assay of the tail tendon fascicles from rat
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥97% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥99% (TLC) | assay ≥98% (TLC) |
| solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility acetone: water (1:1): 40.00-51.00 mg/mL, clear, colorless to yellow | solubility acetone: water (1:1): 50 mg/mL | solubility DMF: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?