Vai a
B4750
Nα-Benzoyl-DL-arginine β-naphthylamide hydrochloride
trypsin substrate
Sinonimo/i:
BANA, Nα-Benzoyl-DL-arginine-2-naphthylamide hydrochloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
500 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
85,20 €
72,42 €
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
123,00 €
5 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
410,00 €
348,50 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H25N5O2 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
439.94
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
EC Number:
213-015-4
Beilstein/REAXYS Number:
3823291
MDL number:
72,42 €
Prezzo di listino85,20 €Risparmia il 15%
Promozione valida solo online
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
solubility
DMF: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].NC(=N)NCCCC(NC(=O)c1ccccc1)C(=O)Nc2ccc3ccccc3c2
InChI
1S/C23H25N5O2.ClH/c24-23(25)26-14-6-11-20(28-21(29)17-8-2-1-3-9-17)22(30)27-19-13-12-16-7-4-5-10-18(16)15-19;/h1-5,7-10,12-13,15,20H,6,11,14H2,(H,27,30)(H,28,29)(H4,24,25,26);1H
InChI key
BNGRKDJZQIGWQF-UHFFFAOYSA-N
General description
A chromogenic substrate for trypsin.
Application
Nα-Benzoyl-DL-arginine β-naphthylamide hydrochloride has been used as a substrate in the BANA test to evaluate the inhibitory activity of stefin. It has also been used as a substrate for the determination of Ki values of inhibitors toward trypsin.
Biochem/physiol Actions
Nα-Benzoyl-DL-arginine β-naphthylamide hydrochloride (BANA) helps to determine the activities of cathepsin B and papain. BANA test is also useful in identifying the number of periodontal sites with periodontal pathogens. Presence of volatile sulfur compounds (VSCs), synthesized by oral bacteria in dental plaque or tongue coating can be colorimetrically confirmed by their ability to hydrolyze N-benzoyl-DL-arginine-2-naphthylamide.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
C8022N7127N4264
description
trypsin substrate
description
-
description
≥98%
description
substrate for N-acetyl-α-D-galactosaminidase
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98%
assay
≥98% (TLC)
solubility
DMF: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
methanol: 20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
DMF: 25 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)