Vai a
B4183
Scatole di stoccaggio Nunc® per crioprovette Nunc®
storage box holding 25 tubes, for cryovials sized 1.0-1.8 mL
Sinonimo/i:
cryogenic storage box, cryotube storage box, cryovial storage box, Nunc 378247, freezer storage
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 case
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
237,00 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41123304
Manufacturer/tradename:
Nunc 378247
Feature:
Holds 25 x 1-1.8 mL tubes
Material:
cardboard
Packaging:
pack of 24 ea
237,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
material
cardboard
feature
Holds 25 x 1-1.8 mL tubes
packaging
pack of 24 ea
manufacturer/tradename
Nunc 378247
technique(s)
cryopreservation: suitable
external L × W × H
75 mm × 75 mm × 51 mm
color
white
suitability
suitable for (cryotube/cryovial storage)
General description
Economical cardboard CryoBoxes™ designed for short-term storage of cryogenic vials and tubes.
Legal Information
CryoTube is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
B0543B0293HS2860A
material
cardboard
material
cardboard
material
polycarbonate
material
cardboard
feature
Holds 25 x 1-1.8 mL tubes
feature
Holds 81 x 1-1.8 mL tubes
feature
Holds 100 x 1-1.8 mL cryovials
feature
for tubes 1.5 ‑ 2 mL
manufacturer/tradename
Nunc 378247
manufacturer/tradename
Nunc 378220
manufacturer/tradename
Nunc 374187
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS2860A
packaging
pack of 24 ea
packaging
pack of 6 ea
packaging
case of 24, pack of 4
packaging
pk of 12
external L × W × H
75 mm × 75 mm × 51 mm
external L × W × H
132 mm × 132 mm × 51 mm
external L × W × H
-
external L × W × H
-
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
cryopreservation: suitable
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)